Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H |
| Peso formulazione | 175.0222 |