Learn More
4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30422950
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30422950 2.5 g 2.50g
30413913 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30422950 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2957502.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28783-41-7
Formula molecolare C7 H9 N S . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 175.68
Sinonimo Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Thieno[3,2-c]pyridine, 4,5,6,7-tetrahydro-, hydrochloride (8CI,9CI), 4,5,6,7-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine hydrochloride
IUPAC Name 4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine;hydrochloride
SMILES Cl.C1Cc2sccc2CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5,6,7-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridine Hydrochloride
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NS.ClH/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6;/h2,4,8H,1,3,5H2;1H
Peso formulazione 175.0222