Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavanone, 97%
Codice prodotto. 10255140 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 10255140
Marca: Thermo Scientific Acros 139820100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 480-41-1 | C15H12O5 | 272.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4', 5, 7-Trihydroxyflavanone
Nota nome 97%
CAS 480-41-1
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 247.0°C to 254.0°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H12O5
Numero MDL MFCD00006844
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 6506
Sinonimo 2r-naringenin, r-naringenin, naringenin, 2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, --naringenin, +-2r-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4-benzopyrone, +-naringenin, 2r-5,7,4'-trihydroxyflavone, 2r-4',5,7-trihydroxyflavanone
InChI Key FTVWIRXFELQLPI-CYBMUJFWSA-N
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
IUPAC Name (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 272.26
PubChem CID 667495
ChEBI CHEBI:50201
Peso formulazione 272.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.