Learn More
4',5,7-Trihydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11358126
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358126 25 mg 25mg
11368126 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358126 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15041.MB
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 520-36-5 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
4',5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′,5,7-Trihydroxyflavone is a nonmutagenic flavonoid shown to inhibit cell proliferation, angiogenesis and protein kinase. Also induces apoptosis in breast cancer cells. It inhibit topoisomerase I-catalyzed DNA re-ligation and enhance gap junctional intercellular communication.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide (27 mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-36-5
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Numero MDL MFCD00006831
InChI Key KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo apigenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, chamomile, spigenin, versulin, apigenol, 4',5,7-trihydroxyflavone, apigenine, c.i. natural yellow 1, 5,7,4'-trihydroxyflavone
PubChem CID 5280443
ChEBI CHEBI:18388
IUPAC Name 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4',5,7-Trihydroxyflavone
Punto di fusione ∽315°C (decomposition)
Quantità 25 mg
Beilstein 262620
Indice di Merck 14,730
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide (27mg/ml) or 1M potassium hydroxide (50mg/ml).
Peso formulazione 270.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',5,7-Trihydroxyflavone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzo pyrone