Learn More
4,5',8-Trimethylpsoralen, 97.5%
Codice prodotto. 10510594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10510594 1 g 1g
10502061 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10510594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229880010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3902-71-4 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3902-71-4
Formula molecolare C14H12O3
Molecular Weight (g/mol) 228.25
Numero MDL MFCD00005010
InChI Key FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trioxsalen, trioxysalen, trisoralen, trimethylpsoralen, 4,5',8-trimethylpsoralen, elder 8011, trioxisaleno, trioxysalene, trioxysalenum, 2',4,8-trimethylpsoralen
PubChem CID 5585
ChEBI CHEBI:28329
IUPAC Name 2,5,9-trimethylfuro[3,2-g]chromen-7-one
SMILES CC1=CC2=CC3=C(OC(=O)C=C3C)C(C)=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5', 8-Trimethylpsoralen
Nota nome 97.5%
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230.0°C to 234.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 6 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.5% min. (on dried substance) (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 9907
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in boiling water,slightly soluble in methanol,ethanol,chloroform
Peso formulazione 228.25
Percent Purity 97.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5',8-Trimethylpsoralen
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.