Learn More
4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 99%
Codice prodotto. 11317249
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
Codice prodotto. 11317249
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27420.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 856405-77-1 | C31H48OP2 | 498.672 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 856405-77-1
Formula molecolare C31H48OP2
Molecular Weight (g/mol) 498.672
Numero MDL MFCD07781995
InChI Key ZEIZANJFJXHMNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9,9-dimethyl-4,5-bis di-tert-butylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene-4,5-diyl bis di-tert-butylphosphine, t-bu-xantphos, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis di-t-butylphosphino xanthene, di-tert-butyl 5-di-tert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl phosphane, acmc-20alvv, 4,5-bis di-t-butylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 4,5-bis di-tert-butylphosphino-9,9-dimethyl-9h-xanthene
PubChem CID 16218202
IUPAC Name ditert-butyl-(5-ditert-butylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)phosphane
SMILES CC1(C2=C(C(=CC=C2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)OC3=C1C=CC=C3P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Bis(di-tert-butylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
Punto di fusione 153°C to 157°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 498.68
Percent Purity 99%