Learn More
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene, 97%
Codice prodotto. 15437565
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 15437565
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26241.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 161265-03-8 | C39H32OP2 | 578.63 g/mol
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9, 9-dimethylxanthene is used as a bidentate ligand, which finds application in hydroformylation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9, 9-dimethylxanthene is used as a bidentate ligand, which finds application in hydroformylation of alkenes.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
CAS 161265-03-8
Punto di fusione 224°C to 228°C
Formula molecolare C39H32OP2
Numero MDL MFCD00233866
Quantità 25 g
Sinonimo xantphos, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene, 9,9-dimethyl-9 h-xanthene-4,5-diyl bis diphenylphosphine, dimethylbisdiphenylphosphinoxanthene
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
InChI Key CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name (5-diphenylphosphanyl-9,9-dimethylxanthen-4-yl)-diphenylphosphane
Molecular Weight (g/mol) 578.63
PubChem CID 636044
Peso formulazione 578.62
Percent Purity 97%