Learn More
4-(5-Bromo-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10019081
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10019081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10019081 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09097DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Bromo-2-thienyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS 34801-14-4
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C7H5BrN2S2
Numero MDL MFCD01812622
Quantità 1 g
Sinonimo 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromothiophen-2-yl thiazol-2-ylamine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-thiophen-2-yl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-5-bromothien-2-yl thiazole, 4-5-bromothien-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-5-bromo-2-thienyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-5-bromo-2-thienyl, maybridge1_001930
InChI Key MMZHPDCFNLBMBY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CSC(=N2)N
IUPAC Name 4-(5-bromothiophen-2-yl)-1,3-thiazol-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 261.155
PubChem CID 725239
Peso formulazione 261.17
Percent Purity 97%