Learn More
4-[(5-bromothien-2-yl)methyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10162984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10162984 5 g Amber Glass Bottle 5g
10091574 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10162984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC73410DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 364793-76-0
Formula molecolare C9H12BrNOS
Molecular Weight (g/mol) 262.165
Numero MDL MFCD11506356
InChI Key XTTAOCHKCUOJFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-5-bromothiophen-2-yl methyl morpholine, 4-5-bromothien-2-yl methyl morpholine, 5-bromo-2-morpholin-4-ylmethyl thiophene, morpholine,4-5-bromo-2-thienyl methyl, 4-5-bromothien-2-ylmethyl morpholine, 2-bromo-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 4-5-bromo-thiophen-2-ylmethyl-morpholine
PubChem CID 21914272
IUPAC Name 4-[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(S2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 262.17
Percent Purity 97%