Learn More
4-(5-bromothien-2-yl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10480934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10480934 1 g Amber Glass Bottle 1g
10614775 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10480934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC67010DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 2199-93-1
Formula molecolare C11H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 267.08
Numero MDL MFCD00024075
InChI Key XFQYOFLFNKCHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-acetyl-6-bromocoumarin, 3-acetyl-6-bromo-2h-chromen-2-one, 3-acetyl-6-bromo-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,3-acetyl-6-bromo, 3-acetyl-6-bromo-2-oxochromene, pubchem13336, maybridge1_000212, zerenex e/1034014, 6-bromanyl-3-ethanoyl-chromen-2-one
PubChem CID 304813
IUPAC Name 3-acetyl-6-bromochromen-2-one
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC=C2OC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Yes
Quantità 1 g
Peso formulazione 267.08
Percent Purity 97%