Learn More
Alfa Aesar™ 4'-(5-Chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl)acetanilide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H60820.03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15446036
  • 210.00€ / 1g
Spedizione stimata: 24-06-2021
Identificatori chimici
196869-06-4
354.805
JVUHNUSVIURRRK-UHFFFAOYSA-N
989525
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)OC
C15H15ClN2O4S
MFCD00026154
n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, cbmicro_023955, cambridge id 5536192, 4'-5-chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4'-n-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl acetanilide
N-[4-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Specifica
4'-(5-Chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
196869-06-4
MFCD00026154
JVUHNUSVIURRRK-UHFFFAOYSA-N
N-[4-[(5-chloro-2-methoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
989525
97%
1g
C15H15ClN2O4S
n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-5-chloro-2-methoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, cbmicro_023955, cambridge id 5536192, 4'-5-chloro-2-methoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4'-n-5-chloro-2-methoxyphenyl sulfamoyl acetanilide
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)Cl)OC
354.805
354.81
Videos
SDS Documenti
Certificati