Learn More
4,5-Desisopropylidene Topiramate, TRC
Codice prodotto. 30133809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133809 100 mg 100mg
17923385 25 mg 25mg
17961355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133809 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD290175100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106881-41-8
Formula molecolare C9 H17 N O8 S
Molecular Weight (g/mol) 299.3
Sinonimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, β-D-fructopyranose deriv.
IUPAC Name [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-5,6,7,7a-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-3a-yl]methyl sulfamate
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
Peso formulazione 299.0675
Percent Purity >95%