Learn More
4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30366925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416275250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Formula molecolare C4 H5 Cl N4
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1ncnc(Cl)c1N
IUPAC Name 6-chloropyrimidine-4,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 144.562
Peso formulazione 144.02