Learn More
4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30352262
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352262 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352262 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4162752.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 4316-98-7
Formula molecolare C4 H5 Cl N4
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Chloropyrimidine-5,6-diamine, 5,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-4,5-diamine, NSC 36907, 6-Chloro-4,5-pyrimidinediamine
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1ncnc(Cl)c1N
IUPAC Name 6-chloropyrimidine-4,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 144.562
Peso formulazione 144.02