Learn More
4,5-Diaminopyrimidine, 97%
Codice prodotto. 10366354 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366354 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10366354 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112400010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13754-19-3 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Diaminopyrimidine
CAS 13754-19-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 229°C (32.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H6N4
Numero MDL MFCD00006113
Quantità 1 g
Beilstein 24, 324
Sinonimo 4,5-diaminopyrimidine, 4,5-pyrimidinediamine, pyrimidine, 4,5-diamino, 4,5-pyrimidinediamine 9ci, pubchem7057, pyrimidine,5-diamino, 4,5 diamino pyrimidine, 4,5-diamino-pyrimidine, acmc-1cfbq, 4,5-diaminopyrimidiine
InChI Key PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CN=CN=C1N
IUPAC Name pyrimidine-4,5-diamine
Molecular Weight (g/mol) 110.12
PubChem CID 83703
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Diaminopyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.