Learn More
4,5-Diazafluoren-9-one, 98%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Descrizione
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
Solubility
Soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, chloroform, benzene, toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Avoid heat and source of ignition.
4,5-Diazafluoren-9-one behaves like cyclopentadienones and reacts with [Cp*Co(C2H4)2] to form air -stable sandwich-type complexes [Cp*Co(η4-2)].
Solubility
Soluble in dichloromethane, tetrahydrofuran, chloroform, benzene, toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Avoid heat and source of ignition.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,5-Diazafluoren-9-one |
| Punto di fusione | 214°C to 217°C |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform,benzene,toluene and polar organic solvents. Insoluble in diethyl ether and alkanes. |
| Peso formulazione | 182.18 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4,5-Diazafluoren-9-one
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 4,5-Diazafluoren-9-one