Learn More
4,5-Dibromo-2-furoic acid, 97%
Codice prodotto. 11318306
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318306 5 g 5g
11308306 1 g 1g
11328306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11318306 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15517.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2434-03-9 | C5H2Br2O3 | 269.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2434-03-9
Formula molecolare C5H2Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 269.88
Numero MDL MFCD00092311
InChI Key BHUVICYZDBUMIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dibromo-2-furoic acid, 2,3-dibromofuran-5-carboxylic acid, 4,5-dibromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylicacid, 4,5-dibromo, 2-furancarboxylic acid, 4,5-dibromo, zlchem 604, acmc-209xd1, ksc201e3j, 4,5-dibromo-2-furoicacid
PubChem CID 4194832
IUPAC Name 4,5-dibromofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(OC(=C1Br)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dibromo-2-furoic acid
Punto di fusione 169°C to 172°C
Quantità 5 g
Beilstein 129312
Peso formulazione 269.88
Percent Purity 97%