Learn More
4,5-Dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10714763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10714763 10 g Amber Glass Bottle 10g
10110962 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714763 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB07379EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 14305-08-9
Formula molecolare C10H6Br2N2O
Molecular Weight (g/mol) 329.979
Numero MDL MFCD00052907
InChI Key NQJXEMRMTOSSBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-dibromo-2-phenyl-3-pyridazinone, 4,5-dibromo-2-phenyl-pyridazin-3-one, 2-phenyl-4,5-dibromo-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone,4,5-dibromo-2-phenyl, 4,5-bis bromanyl-2-phenyl-pyridazin-3-one, 4,5-dibromo-2-phenyl-2-hydropyridazin-3-one
PubChem CID 203396
IUPAC Name 4,5-dibromo-2-phenylpyridazin-3-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C(=C(C=N2)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dibromo-2-phenyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 329.98
Percent Purity 97%