Learn More
4',5'-Dibromofluorescein, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10174120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10174120 5 g 5g
15442132 25 g 25g
15452132 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10174120 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 202430050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 596-03-2
Formula molecolare C20H10Br2O5
Molecular Weight (g/mol) 490.11
InChI Key ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',5'-dibromofluorescein, solvent red 72, eosinic acid, japan orange 201, FD&C orange no. 5, c.i. solvent red 72, 4',5'-dibromofluororescein, 4,5-dibromofluorescein, d & c orange no. 5, japan orange no. 201
PubChem CID 11689
IUPAC Name 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C(=C(C=C4)O)Br)OC5=C3C=CC(=C5Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4',5'-Dibromofluorescein
Punto di fusione 270.0°C to 273.0°C
Perdita all'essiccatura 5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 19,V,6,462
Indice di Merck 15,3027
Informazioni di solubilità (1% in hot 0.5 N NH4OH) Clear yellow to orange
Peso formulazione 490.11
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',5'-Dibromofluorescein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.