Learn More
4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11495373
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11495373 5 g 5g
11485373 1 g 1g
11405383 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11495373 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13384.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 81606-31-7 | C4HBr2ClO2S2 | 340.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81606-31-7
Formula molecolare C4HBr2ClO2S2
Molecular Weight (g/mol) 340.43
Numero MDL MFCD00041439
InChI Key WJYGHWXWQSCONR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dibromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonyl chloride, 4,5-dibromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 4,5-dibromo, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonic acid chloride, acmc-20ams9, buttpark 9350-57, 4,5-dibromo 2-thienyl chlorosulfone, 2,3-dibromothiophene-5-sulfonylchloride, 4,5-dibromothiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 522755
IUPAC Name 4,5-dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC(Br)=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dibromothiophene-2-sulfonyl chloride
Punto di fusione 75°C to 79°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 162960
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 340.45
Percent Purity 97%