Learn More
4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10743995 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10743995 5 g 5g
10506104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10743995 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399710050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 933-76-6 | C5H4Cl2N2O | 179.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 933-76-6
Formula molecolare C5H4Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 179.00
Numero MDL MFCD00051686
InChI Key ACKBTCUMGAHRIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3 2h-one, 4,5-dichloro-2-methyl-3 2h-pyridazinone, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 3 2h-pyridazinone,4,5-dichloro-2-methyl, 4,5-dichloro-2-methyl-2-hydropyridazin-3-one, pubchem16243, acmc-209wiz, 5-24-02-00023 beilstein handbook reference
PubChem CID 120462
IUPAC Name 4,5-dichloro-2-methylpyridazin-3-one
SMILES CN1N=CC(Cl)=C(Cl)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Punto di fusione 87.0°C to 91.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 179.01
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dichloro-2-methyl-3(2H)-pyridazinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.