Learn More
4,5-Dichloro-6-pyridazone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,5-Dichloro-6-pyridazone |
| CAS | 932-22-9 |
| Formula molecolare | C4 H2 Cl2 N2 O |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 3-Hydroxy-4,5-dichloropyridazine, 4,5-Dichloro-2H-pyridazin-3-one, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone, 4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazone, 4,5-Dichloro-3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9) |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1 |
| IUPAC Name | 4,5-dichloro-1H-pyridazin-6-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.98 |
| Peso formulazione | 163.9544 |