Learn More
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10796691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10796691 25 g Bottiglia in vetro 25g
10713841 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113640250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5348-42-5 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5348-42-5
Formula molecolare C6H6Cl2N2
Molecular Weight (g/mol) 177.03
Numero MDL MFCD00007723
InChI Key IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
PubChem CID 79297
IUPAC Name 4,5-dichlorobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 162.0°C to 163.0°C
Colore Brown to Brown-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H2(NH2)2
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 177.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.