Learn More
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10713233 1 g 1g
10069231 250 mg 250mg
10701997 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713233 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12548DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 131947-13-2
Formula molecolare C4HCl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 198.017
Numero MDL MFCD00186468
InChI Key ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1244565
IUPAC Name 4,5-dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid
SMILES C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Peso formulazione 198.03
Percent Purity 97%