Learn More
4,5-Dichlorophthalic anhydride, 98%
Codice prodotto. 10227793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10227793 25 g Bottiglia in vetro 25g
10686824 1 g Bottiglia in vetro 1g
10208223 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10227793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387120250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 942-06-3 | C8H2Cl2O3 | 217.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942-06-3
Formula molecolare C8H2Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 217.00
Numero MDL MFCD00075034
InChI Key ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
PubChem CID 70334
IUPAC Name 5,6-dichloro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dichlorophthalic anhydride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 185°C to 187°C
Colore Blue to Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 217.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dichlorophthalic anhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.