Learn More
4,5-Dichlorophthalic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30371089
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30371089 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4739635G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 942-06-3
Formula molecolare C8H2Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 217.01
Sinonimo 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC Name 5,6-dichloro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Peso formulazione 215.9381