Learn More
4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one, 98%
Codice prodotto. 11311907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11311907 25 g 25g
11301907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11311907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07413.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 932-22-9
Formula molecolare C4H2Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.97
Numero MDL MFCD00051504
InChI Key VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
PubChem CID 73247
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Punto di fusione 200°C to 204°C
Quantità 25 g
Beilstein 120959
IUPAC Name 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Peso formulazione 164.98
Percent Purity 98%