Learn More
4,5-Dicyanoimidazole, 99%
Codice prodotto. 10455682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10455682 5 g Bottiglia in vetro 5g
10212342 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10455682 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1122-28-7 | C5H2N4 | 118.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-28-7
Formula molecolare C5H2N4
Molecular Weight (g/mol) 118.10
Numero MDL MFCD00005194
InChI Key XGDRLCRGKUCBQL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70729
IUPAC Name 1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
SMILES N#CC1=C(N=CN1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dicyanoimidazole
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 174.0°C to 177.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole
Peso formulazione 118.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dicyanoimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.