Learn More
4,5-Didehydro Brimonidine, TRC
Codice prodotto. 30133693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133693 1 g 1g
30133752 250 mg 250mg
18050350 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6871801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151110-15-5
Formula molecolare C11 H8 Br N5
Molecular Weight (g/mol) 290.1187
Sinonimo 5-Bromo-N-1H-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-Bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine EP Impurity F
IUPAC Name 5-bromo-N-(1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
SMILES Brc1c(Nc2ncc[nH]2)ccc3nccnc13
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Didehydro Brimonidine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C11H8BrN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-6H,(H2,15,16,17)
Peso formulazione 288.9963
Percent Purity >95%