Learn More
4,5-Difluoro-2-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10764375 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764375 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10764375 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4, 5-Difluoro-2-nitroaniline
CAS 78056-39-0
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 107°C to 109°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H4F2N2O2
Formula lineare F2C6H2(NO2)NH2
Numero MDL MFCD00010876
Quantità 1 g
Sinonimo 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
InChI Key WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4,5-difluoro-2-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 174.11
PubChem CID 157151
Peso formulazione 174.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.