Learn More
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15469468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15469468 5 g 5g
15459468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15469468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63030.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 127371-50-0 | Molecular Formula: C7H5F2NO2 | Molecular Weight: 173.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127371-50-0
Formula molecolare C7H5F2NO2
Molecular Weight (g/mol) 173.119
Numero MDL MFCD04973772
InChI Key DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
PubChem CID 2756252
IUPAC Name 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Colore Colorless to Yellow
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 173.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid