Learn More
4,5-Difluorosalicylaldehyde, 98%
Codice prodotto. 15475427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475427 250 mg 250mg
15465427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475427 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32680.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 199287-52-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 199287-52-0
Formula molecolare C7H4F2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.10
Numero MDL MFCD08458005
InChI Key HRLWPXGNZQEUHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehdye, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci, pubchem11007, 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, 4,5-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 15434553
IUPAC Name 4,5-difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Difluorosalicylaldehyde
Punto di fusione 68°C to 72°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 158.11
Percent Purity 98%