Learn More
4,5-Dihydro-1,3-benzodioxine-6-amine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10716053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10716053 250 mg 250mg
10179702 1 g 1g
10613265 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10716053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW03598CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22791-64-6
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00047632
InChI Key MUSIFRYVOVSNMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-benzodioxan, 6-amino, 4h-benzo d 1,3 dioxin-6-amine, 6-amino-1,3-benzodioxane, 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amine, 2h,4h-benzo e 1,3-dioxin-6-ylamine, 6-amino-4h-1,3-benzodioxin, 1,3-benzodioxan, 6-amino-,
PubChem CID 140959
SMILES NC1=CC=C2OCOCC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-6-amine
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%