Learn More
4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11349025
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349025 100 mg 100mg
11339025 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349025 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14169.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284.267 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 437-64-9
Formula molecolare C16H12O5
Molecular Weight (g/mol) 284.267
Numero MDL MFCD00017452
InChI Key JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
IUPAC Name 5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-one
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Punto di fusione 288°C to 290°C
Quantità 100 mg
Beilstein 292549
Peso formulazione 284.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy4H-chromen-4-one