Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid, Disodium Salt Dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736234
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium;dihydrate
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid;sodium;dihydrate
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate, 98%, C10H6Na2O8S2.2H2O, CAS Number-5808-22-0
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore Beige-Gray to White or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Beilstein 11, 307
Indice di Merck 15, 2245
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble
Peso formulazione 400.28
Percent Purity 98%
Materia insolubile 0.02% max. (in water)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.