Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate, ACS reagent
Codice prodotto. 10287650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10287650 25 g Bottiglia in vetro 25g
10685521 10 g Bottiglia in vetro 10g
10414735 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10287650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 300600250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5808-22-0
Formula molecolare C10H10Na2O10S2
Molecular Weight (g/mol) 400.28
Numero MDL MFCD00150612
InChI Key QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
PubChem CID 124202444
IUPAC Name 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Punto di fusione >300.0°C
Colore Beige-Gray to White or Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 11, 307
Sensibilità To nitrate: Passes Test, To formaldehyde: Passes Test
Indice di Merck 15, 2245
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble
Peso formulazione 400.28
Chiarezza Passes test
Grado Reagente ACS
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.