Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16687012 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16687012 250 g 250g
16677012 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16687012 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 378102500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 5808-22-0 | C10H10Na2O10S2 | 400.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5808-22-0
Formula molecolare C10H10Na2O10S2
Molecular Weight (g/mol) 400.28
Numero MDL MFCD00150612
InChI Key QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid, disodium salt dihydrate; Chromotropic acid, disodium salt dihydrate
IUPAC Name 2,7-disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate dihydrate
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Specifica
Vettore alfa DIHYDROXYNAPHTHALENEDISULFONICACID 021
Materiale o nome chimico 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Punto di fusione >300°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio ≥88 % (Titration acid)
Imballaggio glass bottle
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità soluble aq. soln.
Peso formulazione 400.28
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, disodium salt dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Chromotropic acid disodium salt dihydrate