Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077239
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
4998-07-6
C9H9NO6
227.17
WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
78690
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
4998-07-6
C9H9NO6
227.17
WWCMFGBGMJAJRX-UHFFFAOYSA-M
4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid, 6-nitroveratric acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro, zlchem 681, acmc-2097gn, ksc496i5r, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzoic acid
78690
COC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 194.0°C to 195.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 227.17
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.