Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30388331
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30388331 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388331 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD460695250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic Acid
CAS 4998-07-6
Formula molecolare C9 H9 N O6
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO6/c1-15-7-3-5(9(11)12)6(10(13)14)4-8(7)16-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(C(=O)O)c(cc1OC)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 227.17
Peso formulazione 227.043