Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 11386831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11386831 1 g 1g
11944721 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386831 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440770010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53413-67-5 | C9H10BrNO4 | 276.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53413-67-5
Formula molecolare C9H10BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 276.09
InChI Key UEKFEYNZISYRRH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, bmndmb, benzene, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxy-2-nitro, 6-nitroveratryl bromide, acmc-1ao6p, 4,5-dimenoxy-2-nitrobenzyl bromide, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4,5-dimethoxynitrobenzene
PubChem CID 3016812
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)CBr)[N+](=O)[O-])OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 130°C to 132°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 276.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.