Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11452498
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11452498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15824.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20567-38-8
Formula molecolare C11H11NO6
Molecular Weight (g/mol) 253.21
Numero MDL MFCD00017017
InChI Key BZIRMMAJZSOLEW-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acrylic acid, 3,4-dimethoxy-6-nitrocinnamic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-nitro-4,5-dimethoxycinnamic acid, 3-3,4-dimethoxy-6-nitrophenyl propenoic acid, e-3-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735832
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-])OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethoxy-2-nitrocinnamic acid
Punto di fusione ∼293°C (decomposition)
Quantità 25 g
Peso formulazione 253.21
Percent Purity 0.98