Learn More
4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile, 98%
Codice prodotto. 15455507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455507 250 mg 250mg
15445507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15455507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32747.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17354-04-0 | C10H10N2O4 | 222.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17354-04-0
Formula molecolare C10H10N2O4
Molecular Weight (g/mol) 222.20
Numero MDL MFCD00033967
InChI Key PKDJSFDIQCAPSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl acetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile,4,5-dimethoxy-2-nitro, benzeneacetonitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro, acmc-1bvbg, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzyl cyanide, 2-4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl ethanenitrile, 4,5-dimethoxy-2-nitro-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 222992
IUPAC Name 2-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acetonitrile
SMILES COC1=CC(CC#N)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethoxy-2-nitrophenylacetonitrile
Punto di fusione 110°C to 112°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3439
Peso formulazione 222.2
Percent Purity 98%