Learn More
4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 11905271 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11905271 25 g Glass bottle 25g
11633019 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11905271 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 116610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3171-45-7 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3171-45-7
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.20
Numero MDL MFCD00007729
InChI Key XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-diamino-o-xylene, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl, 1,2-diamino-4,5-dimethylbenzene, 4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-dimethyl-benzene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-ortho-phenylenediamine, 4,5-dimethylphenylene-1,2-diamine, 4,5-dimethyl-o-phenylenediamine monohydrate
PubChem CID 76635
IUPAC Name 4,5-dimethylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(N)=C(N)C=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Punto di fusione 127.2°C to 128.3°C
CAS min. % 97.5
Colore Brown to White
CAS max % 100.0
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Chunks
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare (CH3)2C6H2(NH2)2
Beilstein 13,179
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: good soluble in acidified water,soluble in alcohols and polar solvents
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,5-Dimethyl-o-phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.