Learn More
4,5-Dimethylthiazole, 98%
Codice prodotto. 11499692
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499692 5 g 5g
11409702 25 g 25g
11419702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499692 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10785.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3581-91-7 | C5H7NS | 113.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3581-91-7
Formula molecolare C5H7NS
Molecular Weight (g/mol) 113.178
Numero MDL MFCD00005336
InChI Key UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
IUPAC Name 4,5-dimethyl-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC=N1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethylthiazole
Densità 1.07
Punti di ebollizione 157°C to 158°C
Punto d'infiammabilità 51°C (123°F)
Indice di rifrazione 1.521
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 105694
Peso formulazione 113.18
Percent Purity 98%