Learn More
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15483757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15483757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27712.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5928-48-3 | C7H8OS | 140.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
CAS 5928-48-3
Densità 1.179
Punti di ebollizione 82°C to 85°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C7H8OS
Indice di rifrazione 1.579
Numero MDL MFCD02093897
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
InChI Key QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
IUPAC Name 4,5-dimethylthiophene-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Peso formulazione 140.2
Percent Purity 97%