Learn More
4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10144161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10144161 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10144161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 342280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 4, 5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Nota nome 97%
CAS 5928-48-3
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 80°C to 85°C (0.2 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8OS
Indice di rifrazione 1.5780 to 1.58
Numero MDL MFCD02093897
Quantità 1 g
Beilstein 17, IV, 4554
Sinonimo 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
InChI Key QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
IUPAC Name 4,5-dimethylthiophene-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Peso formulazione 140.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.