missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-20-yn-3-one, TRC

Codice prodotto. 30369693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30369693 25 mg
30368800 100 mg
30378787 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30369693 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE89194025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 25073-30-7
Formula molecolare C21H28O3
Molecular Weight (g/mol) 328.45
Sinonimo Levonorgestrel Impurity 7 (Mixture of Diastereomers)
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC45OC4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifica

Materiale o nome chimico 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1
Peso formulazione 328.2038
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.