Learn More
4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-20-yn-3-one, TRC
Codice prodotto. 30378787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30378787 250 mg
30369693 25 mg
30368800 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30378787 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE891940250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25073-30-7
Formula molecolare C21H28O3
Molecular Weight (g/mol) 328.45
Sinonimo Levonorgestrel Impurity 7 (Mixture of Diastereomers)
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC45OC4C(=O)CC[C@H]35)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1
Peso formulazione 328.2038