Learn More
4,5-Imidazoledicarboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11473378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473378 100 g 100g
11453378 5 g 5g
11463378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17783.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 570-22-9
Formula molecolare C5H4N2O4
Molecular Weight (g/mol) 156.10
Numero MDL MFCD00005200
InChI Key ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
IUPAC Name 1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Punto di fusione ∼283°C (decomposition)
Densità 1.749
Quantità 100 g
Beilstein 147774
Peso formulazione 156.1
Percent Purity 97%