Learn More
4(5)-Iodoimidazole, 94%
Codice prodotto. 11399006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399006 5 g 5g
11309016 250 mg 250mg
11389006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11399006 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20184.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71759-89-2 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71759-89-2
Formula molecolare C3H3IN2
Molecular Weight (g/mol) 193.98
Numero MDL MFCD01632213
InChI Key BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
IUPAC Name 5-iodo-1H-imidazole
SMILES IC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4(5)-Iodoimidazole
Punto di fusione 135°C to 138°C
Quantità 5 g
Beilstein 1616
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 193.96
Percent Purity 94%